Potassio fluoruro 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
212602500
212600010
ACRO212602500EA
66.5
EUR
ACRO212602500
ACRO212600010
Potassio fluoruro 99+% per analisi
Potassio fluoruro
Formula:
KF Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 860 °C Densità: 2,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS Number: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Potassium fluosilicate | ≤0.1 % |
Cadmium (Cd) | ≤5 ppm |
Cobalt (Co) | ≤5 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Nickel (Ni) | ≤5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤5 ppm |
Free acid (HF) | ≤0.01 % |
Free alkali | ≤0.01 % (K2CO3) |