Stampa…
Potassio fluoruro diidrato 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 17.5 EUR
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Potassio fluoruro diidrato 98%, puro
Potassio fluoruro diidrato
Formula: FK·2H₂O
Peso molecolare: 94,13 g/mol
Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149929
CAS Number: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)