Potassio fluoruro, anidro 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
201350010
201350250
201352500
201355000
201350025
ACRO201350010EA
71.9
EUR
ACRO201350010
ACRO201350250
ACRO201352500
ACRO201355000
ACRO201350025
Potassio fluoruro, anidro 99%, extra puro
Potassio fluoruro
Formula:
KF Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 860 °C Densità: 2,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS Number: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |