Sodio cromato, anidro 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
377870250
377871000
377875000
ACRO377870250EA
23.4
EUR
ACRO377870250
ACRO377871000
ACRO377875000
Sodio cromato, anidro 98+%
Sodio cromato
Formula:
CrNa₂O₄ Peso molecolare: 161,97 g/mol Punto di fusione: 792 °C Densità: 2,698 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003484 CAS Number: 7775-11-3 EINECS: 231-889-5 UN: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08745 |
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |