Stampa…
Potassio cromato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
26774.236EA 145 EUR
26774.236 26774.293
Potassio cromato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Potassio cromato
Formula: K₂CrO₄
Punto di ebollizione: 1000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 985 °C
Densità: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011368
CAS Number: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 12,07784
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm