Stampa…
Potassio cromato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cromato di potassio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04952.0250 1.04952.1000
1.04952.0250EA 95.3 EUR
1.04952.0250 1.04952.1000
Potassio cromato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio cromato
Formula: K₂CrO₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di ebollizione: 1000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 985 °C
Densità: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011368
CAS Number: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07784
Visualizza i codici
Solubility 637 g/l (20 °C)
Melting Point 985 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1000 °C
Density 2.73 g/cm3 (18 °C)
pH 9.0 - 9.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials