Stampa…
VWR® All-In-One, Sedie, Alu
Fornitore: VWR Collection
132-0746EA 381 EUR
132-0746 132-0745 132-0743 132-0744
VWR® All-In-One, Sedie, Alu
Sedie
All-In-One Alu di VWR® è l'evoluzione della gamma All-In-One. Tutte le sedie sono realizzate con base a stella in alluminio lucido a 5 raggi. L'altezza regolabile del sedile consente di adattare personalmente la sedia in base alle abitudini, alle attività e al peso dell'utente. Inoltre, l'inclinazione regolabile dell'intero sedile di massimo 5° offre una seduta dinamica, garantendo una posizione verticale senza alterare la naturale forma a S della spina dorsale.
  • PU espanso SoftTouch, resistente ai liquidi aggressivi, facile da pulire e disinfettare
  • Lo schienale a contatto permanente segue i movimenti e sostiene la seduta in modo dinamico
  • Regolazione dell'altezza del sedile con pistone a gas
  • Schienale ergonomico per il perfetto adattamento della schiena
Piedini: i piedini, grandi e in plastica impermeabile, offrono un elevato livello di stabilità.
Rotelle: rotelle doppie con freni sensibili al carico, adatte al pavimento. Tutte le sedie sono fornite di serie di rotelle morbide adatte ai pavimenti duri. Su richiesta è possibile ordinare rotelle dure per pavimenti morbidi.
Tecnologia Stop&Go: per motivi di sicurezza, se il sedile di una sedia si trova a più di 650 mm da terra, la sedia non deve muoversi durante l'uso. Grazie alle innovative rotelle Stop&Go, le sedie possono muoversi solo quando non occupate.
Certificazioni: Sedie da laboratorio conformi al livello di sicurezza S2, GMP.