Stampa…
Potassio cromato 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cromato di potassio
202345000 202340025
ACRO202345000EA 103 EUR
ACRO202345000 ACRO202340025
Potassio cromato 99.5% per analisi
Potassio cromato
Formula: K₂CrO₄
Punto di ebollizione: 1000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 975 °C
Densità: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011368
CAS Number: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07784
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm