Stampa…
Potassio dicromato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dicromato di potassio
A18722.0E A18722.36
A18722.0EEA 187 EUR
A18722.0E A18722.36
Potassio dicromato ≥99%
Potassio bicromato
Purity: 99% CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Odour: Odourless Melting Point: 398° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
Formula: K₂Cr₂O₇
Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 398 °C
Densità: 2,676
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011367
CAS Number: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 14,7627