Stampa…
Potassio dicromato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
424110500 424115000 424110025
ACRO424110500EA 23.9 EUR
ACRO424110500 ACRO424115000 ACRO424110025
Potassio dicromato 99+% ACS
Potassio bicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 398 °C
Densità: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011367
CAS Number: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %