Sodium hexanitritocobaltate(III)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trisodio esanitrocobaltato
Formula:
Na₃Co(NO₂)₆ Peso molecolare: 403.94 g/mol Punto di fusione: 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003512 CAS Number: 13600-98-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1 II |
Appearance | Orange to orange-brown Powder |
Suitability | (for K determination) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in dilute acetic acid) |