Perclorato di sodio, anidro 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7601-89-0
Molecular Formula: NaClO4
Formula Weight: 122.46
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Melting Point: 482° dec.
Merck Reference: 14,8653
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00003480
Formula:
ClNaO₄ Peso molecolare: 122.44 g/mol Punto di fusione: 482 °C (dec.) Densità: 2.50 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003480 CAS Number: 7601-89-0 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8653 |