Stampa…
Perclorato di sodio 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
342180010 342182500 342180025
ACRO342180010EA 418 EUR
ACRO342180010 ACRO342182500 ACRO342180025
Perclorato di sodio 98%, extra puro
Perclorato di sodio
Formula: ClNaO₄
Punto di fusione: 482 °C
Densità: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003480
CAS Number: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08726
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
pH 6.0 to 8.0 (5% in water, 25°C)
Titration after Ion exchange 97.5 to 102.5 %
Insoluble matter in water ≤0.005 %