Litio perclorato, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99%
CAS No.: 7791-03-9
Molecular Formula: ClLiO4
Formula Weight: 106.40
Physical Form: Granular, Ampouled under argon
Density: 2.43
Appearance: White
Melting Point: 236°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00011079
Lithium battery
Formula:
ClLiO₄ Peso molecolare: 106.39 g/mol Punto di ebollizione: 400 °C (dec.) Punto di fusione: 236 °C Densità: 2.43 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011079 CAS Number: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5539 |