Stampa…
Litio perclorato, anidro ≥95.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
11639.09 11639.22 11639.36
11639.09EA 35.8 EUR
11639.09 11639.22 11639.36
Litio perclorato, anidro ≥95.0% ACS
Litio perclorato
Purity: 95.0% min CAS No.: 7791-03-9 Molecular Formula: ClLiO4 Formula Weight: 106.40 Physical Form: Crystalline Density: 2.43 Appearance: White Melting Point: 236° Boiling Point: 400° dec. Solubility: Partially soluble in water (30% at 25°, 72% at 100°). Soluble in alcohol, acetone, ether, ethyl acetate Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00011079
As an oxidizing agent
Formula: ClLiO₄
Peso molecolare: 106,39 g/mol
Punto di ebollizione: 400 °C (dec.)
Punto di fusione: 236 °C
Densità: 2,43
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011079
CAS Number: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5539