Stampa…
Litio perclorato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
194710050 194711000 194715000
ACRO194710050EA 48 EUR
ACRO194710050 ACRO194711000 ACRO194715000
Litio perclorato 99+% per analisi
Litio perclorato
Formula: ClLiO₄
Punto di ebollizione: 430 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 236 °C
Densità: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011079
CAS Number: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)