Stampa…
Sodio clorato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 83.2 EUR
1.06420.1000 1.06420.9050
Sodio clorato, Supelco®
Sodio clorato
Formula: ClNaO₃
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 260 °C
Densità: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003479
CAS Number: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670