Stampa…
Sodio clorato ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44408.22 44408.36 44408.A3
44408.22EA 44.5 EUR
44408.22 44408.36 44408.A3
Sodio clorato ≥99.0% ACS
Sodio clorato
Purity: 99.0% min CAS No.: 7775-09-9 Molecular Formula: NaClO3 Formula Weight: 106.45 Physical Form: Crystalline Density: 2.5 Melting Point: 248° Merck Reference: 14,8598 UN No.: 1495 MDL No.: MFCD00003479
Formula: ClNaO₃
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 248 °C
Densità: 2,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003479
CAS Number: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 14,8598