Stampa…
Sodio clorato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 70.9 EUR
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Sodio clorato 99+%, extra puro
Sodio clorato
Formula: ClNaO₃
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 248…261 °C
Densità: 2,49 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003479
CAS Number: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)