Stampa…
Misuratore multiparametro (pH/conducibilità/OD), da banco, inoLab® Multi 9310 IDS
Fornitore: WTW
1FD350P 1FD350 1FD351 1FD352 1FD353 1FD354 1FD35C 1FD35CP
665-0248EA 1856 EUR
665-0248 665-0247 665-0249 665-0251 665-0253 665-0255 665-0257 665-0258
Misuratore multiparametro (pH/conducibilità/OD), da banco, inoLab® Multi 9310 IDS
Misuratori elettrochimici pHmetri
Lo strumento inoLab® Multi 9310 è particolarmente adatto per tutti i laboratori che necessitano di documentazione completa o in cui si desidera ottenere la massima efficienza e processi di misurazione senza errori. Per misurazioni di un singolo parametro tra pH, conducibilità e OD.
  • Continuous Measurement Control (CMC) for measuring in the optimum pH range
  • Digital sensor recognition
  • Quality Sensor Control (QSC) benchmarks the current condition of the special IDS pH electrodes
  • Digital processing and data transfer (GLP compliant) via USB interface
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello Multi 9310 IDS Multi 9310 IDS
Environmentally Preferable
pH - range Depending on sensor Depending on sensor
pH - accuratezza ±0,004
pH - calibrazione 1- to 5-points
mV - range ±1200,0
mV - accuratezza ±0,2
Intervallo di conducibilità Depending on sensor Depending on sensor
Precisione della conducibilità ±0,5% of value
Calibrazione della conducibilità 1-point
Resistività - range 0,5 Ω.cm - 100 MΩ.cm
Resistività - accuratezza ±0,5% of value
Salinità - range 0,0 - 70,0
Salinità - accuratezza ±0,5% of value
TDS - risoluzione 0 - 1999 mg/l / 0,0 - 199,9 g/l
TDS - accuratezza ±0,5% of value
OD concentrazione Depending on sensor Depending on sensor
OD - saturazione Depending on sensor Depending on sensor
OD calibrazione 1-point
Temperatura - compensazione Yes, except ORP
Display Graphic LCD, backlit Graphic LCD, backlit
Alimentazione Universal power supply or batteries (4× 1,5 V AA or 4× 1,2 V NiMH) Universal power supply or batteries (4× 1,5 V AA or 4× 1,2 V NiMH)
Datalog - funzione di registrazione Manual/timer controlled Manual/timer controlled
Capacità della memoria Manual: 500 data sets; automatic: 4500 data sets Manual: 500 data sets; automatic: 4500 data sets
Interfacce ADA S7/IDS (optional)
Uscite Mini USB-B Mini USB-B