Stampa…
Conduttimetro/termometro da banco, inoLab® Cond 7110 / 7310
Fornitore: WTW
1CA100 1CA101 1CA300P 1CA301 1CA300
663-0167EA 1079 EUR
663-0167 663-0168 663-0171 663-0172 663-0170
Conduttimetro/termometro da banco, inoLab® Cond 7110 / 7310
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
Strumenti di alta qualità con tecnologia di misurazione avanzata per misurazioni estremamente pratiche e affidabili.
inoLab® Cond 7110: misurazioni accurate
La serie inoLab® 7110 è particolarmente adatta per misurazioni di routine in applicazioni di laboratorio generiche. In misurazioni di conducibilità in ecoindustrie, industrie chimica, farmaceutica, medica, alimentare e delle bevande, questa serie offre funzioni avanzate in un pacchetto di semplice utilizzo.
- Funzione AutoRead per risultati ripetibili garantiti
- Calibrazione semplice con timer di calibrazione
- Interfaccia utente intuitiva, ampio display e tastiera touch screen
inoLab® Cond 7310: documentazione di conformità
Serie 7310 progettata per tutte le applicazioni in laboratori che richiedono documentazioni di supporto AQA (Analytical Quality Assurance) e GLP (Good Laboratory Practice). I misuratori offrono tutte le caratteristiche della serie 7110 e ulteriore documentazione.
- Interfaccia USB per il trasferimento rapido dei dati
- Trasferimento dati completo in formato .csv
- Uscita dati tramite stampante integrata opzionale
- Display grafico facile da leggere
Informazioni per l'ordine: Fornito con alimentatore universale, supporto, CD-ROM con software e cavo USB. Nel kit sono compresi i sensori.