Stampa…
Pesi di calibrazione, OIML F1
Fornitore: OHAUS
11117035 11117036 11117037 11117038 11117039 11117040 11117041 11117042 11117043 11117044 11117045 11117046 11117047 11117091 11117092 11117093 11117094 11117095 11117096 11117097 11117098 11117099 11117100 11117101 11117102 11117103
OHAU11117035EA 41.6 EUR
OHAU11117035 OHAU11117036 OHAU11117037 OHAU11117038 OHAU11117039 OHAU11117040 OHAU11117041 OHAU11117042 OHAU11117043 OHAU11117044 OHAU11117045 OHAU11117046 OHAU11117047 OHAU11117091 OHAU11117092 OHAU11117093 OHAU11117094 OHAU11117095 OHAU11117096 OHAU11117097 OHAU11117098 OHAU11117099 OHAU11117100 OHAU11117101 OHAU11117102 OHAU11117103
Pesi di calibrazione, OIML F1
Pesi Pesi di taratura
Test weights made from stainless steel with adjusting cavity.
Informazioni per l'ordine: Supplied in a plastic box.