Stampa…
Potassio clorato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 215 EUR
1.04944.0100 1.04944.0500
Potassio clorato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Potassio clorato
Formula: KClO₃
Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 356 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011361
CAS Number: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Visualizza i codici
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer