Stampa…
Potassio clorato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
31247-25KG 31247-500G
31247-25KGEA 1336.8 EUR
31247-25KG 31247-500G
Potassio clorato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Potassio clorato
Formula: KClO₃
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 356 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (23 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011361
CAS Number: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Bromate (BrO₃) Max. 0.015 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %