Potassio clorato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
208860010
208860050
208860000
ACRO208860010EA
66.8
EUR
ACRO208860010
ACRO208860050
ACRO208860000
Potassio clorato 99%, extra puro
Potassio clorato
Formula:
KClO₃ Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 356…368 °C Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011361 CAS Number: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 UN: 1485 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07703 |
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % (KClO3) |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Bromate (BrO3) | ≤100 ppm |
Chromium (Cr) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % |