Stampa…
Filtri a membrana, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS0205-4045 DS0210-4020 DS0210-4045 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0205-6045
513-2052EA 151 EUR
513-2052 513-2101 513-2102 513-2151 513-2152 NALGDS0205-6045
Filtri a membrana, Nalgene®
Filtri Membrane filtranti
Type 205: Cellulose nitrate, sterile. Certified to meet requirements of standard methods for water quality control for microbiological analysis, sterility tests, food and beverage testing. Individually wrapped.
Modello 210: Acetato di cellulosa, non sterile, autoclavabile. Per la sterilizzazione a freddo di soluzioni a tenore proteico. Adsorbimento ridotto di proteine da sieri o terreni di coltura. Resistenza chimica estremamente elevata nei confronti di alcool e oli; sopporta il breve contatto con acetone. Adatto per il conteggio a scintillazione di liquidi. Inumidire prima della sterilizzazione in autoclave.
Modello 215: Nylon, idrofilico, non sterile, autoclavabile. Per la filtrazione di soluzioni acquose o organiche. Consigliato per la filtrazione sterile e di chiarificazione di tamponi e terreni di coltura, soluzioni per HPLC e soluzioni prive di particelle per laboratori elettronici. Contiene solo poche sostanze estraibili. Più flessibile della cellulosa.