Stampa…
Rubidio cloruro
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Rubidiumchloride
A4240.0010 A4240.0050
A4240.0010EA 151 EUR
A4240.0010 A4240.0050
Rubidio cloruro
Rubidio cloruro
Formula: RbCl
Peso molecolare: 120.92 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 715
Densità: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011187
CAS Number: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9