Rubidio cloruro 99.975% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Rubidiumchloride
Purity: 99.975%
CAS No.: 7791-11-9
Molecular Formula: RbCl
Formula Weight: 120.92
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.800
Refractive Index: 1.493
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8284
MDL No.: MFCD00011187
Formula:
RbCl Peso molecolare: 120.92 g/mol Punto di ebollizione: 1390 °C Punto di fusione: 718 °C Densità: 2.800 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011187 CAS Number: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 Merck Index: 14,8284 |