Stampa…
Rubidio cloruro ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10563.09 10563.18
10563.09EA 110 EUR
10563.09 10563.18
Rubidio cloruro ≥99.8% (metals basis)
Rubidio cloruro
Purity: 99.8% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: ClRb Formula Weight: 120.92 Physical Form: -20 Mesh Crystalline Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Formula: RbCl
Punto di ebollizione: 1390 °C
Punto di fusione: 718 °C
Densità: 2,800
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011187
CAS Number: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Merck Index: 14,8284