Stampa…
Rubidio cloruro 99.8+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
201260100 201260500 201262500
ACRO201260100EA 84 EUR
ACRO201260100 ACRO201260500 ACRO201262500
Rubidio cloruro 99.8+% (trace metals basis)
Rubidio cloruro
Formula: RbCl
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 718 °C
Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011187
CAS Number: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm