Stampa…
Sodio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
27800.291EA 28 EUR
27800.291 27800.360 27800.460
Sodio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Punto di ebollizione: 1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Titolo Min. 99 %
Esacianoferrati (come K4[Fe(CN)6]) Max. 15 ppm
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Br (Bromuro) Max. 0,02 %
I (Ioduro) Max. 100 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm