Stampa…
Sodio cloruro ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
27788.297EA 17.8 EUR
27788.297 27788.366 27788.515 27788.460
Sodio cloruro ≥98%, TECHNICAL
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Punto di ebollizione: 1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Appearance Colourless crystals