Stampa…
Sodio cloruro, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ100
1.06406.0050 1.06406.0250
1.06406.0050EA 135 EUR
1.06406.0050 1.06406.0250
Sodio cloruro, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58.44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413
Punto di fusione: 801
Densità: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)