Stampa…
Sodio cloruro, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
567440-1 567440-500
567440-1EA 110 EUR
567440-1 567440-500
Sodio cloruro, Sigma-Aldrich®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58.44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413
Punto di fusione: 801
Densità: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599