Stampa…
Sodio cloruro, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
0278.1000EA 37.9 EUR
0278.1000 0278.5000 0278.0500 0278.9050 0278.9025
Sodio cloruro, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58.44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413
Punto di fusione: 801
Densità: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Assay min. 99.5 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Bromide (Br) max. 0.01 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Iodide (I) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 3
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5