Stampa…
Sodio cloruro ≥98.5% per biologia molecolare
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A2942.1000 A2942.5000
A2942.1000EA 44 EUR
A2942.1000 A2942.5000
Sodio cloruro ≥98.5% per biologia molecolare
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (5 %; H2O; 20°C) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Bromide max. 0.005 %
Iodide max. 0.001 %
Phosphate max. 0.001 %
Sulfate max. 0.01 %
Ba max. 0.001 %
Ca max. 0.002 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.01 %
MG max. 0.001 %