Stampa…
Sodio cloruro ≥99.9% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
0241-1KGEA 150 EUR
0241-1KG 0241-5KG 0241-500G 0241-10KG 0241-12KG 0241-2.5KG 0241-50KG
Sodio cloruro ≥99.9% per biotecnologie
Sodio cloruro
Fonte comune di sali per terreni di propagazione di molti organismi.
Formula: NaCl
Punto di ebollizione: 1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Calcio ≤0.005%
DNasi assente
Metalli pesanti ≤0.0005%
Ioduri ≤0.002%
Ferro ≤0.0002%
Perdita per essiccamento ≤0.5%
Magnesio ≤0.005%
Composti dell'azoto ≤0.001%
pH (5%, acqua) @25°C 5 – 9
Fosfato ≤0.0005%
Potassio ≤0.005%
Proteasi assente
Purezza ≥99.9%
RNasi assente
Solfati ≤ 0,0004 %