Sodio cloruro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Crystalline
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formula:
NaCl Punto di ebollizione: 1413 °C Punto di fusione: 801 °C Densità: 2,165 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS Number: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |
Total Metal Impurities | 0.01% max |