Stampa…
Sodio cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
35716.14 35716.22 35716.06
35716.14EA 145 EUR
35716.14 35716.22 35716.06
Sodio cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Sodio cloruro
Purity: 99.99% CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Formula: NaCl
Punto di ebollizione: 1413 °C
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,165
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599