Stampa…
Sodio cloruro 99,0 ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
12314.36 12314.A3 12314.A9
12314.36EA 44.7 EUR
12314.36 12314.A3 12314.A9
Sodio cloruro 99,0 ACS
Sodio cloruro
Purity: 99.0% min CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Crystalline Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Solubility: Soluble in water, glycerol. Very slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58.44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413 °C
Punto di fusione: 801
Densità: 2.165
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599