Sodio cloruro 99.85% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
NaCl Punto di ebollizione: 1461 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 801 °C Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS Number: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Appearance | White Crystalline solid |
Titration Argentometric | ≥99.80 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iodide (I) | ≤20 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤4 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |