Stampa…
Sodio cloruro 99.5% analysis_for
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
207790010 207790050 207790250
ACRO207790010EA 27.3 EUR
ACRO207790010 ACRO207790050 ACRO207790250
Sodio cloruro 99.5% analysis_for
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58.44 g/mol
Punto di ebollizione: 1461 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 801 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤50 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.001 %