Stampa…
Litio cloruro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
25012.237EA 90.9 EUR
25012.237 25012.363 25012.260 25012.410
Litio cloruro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Litio cloruro
Formula: LiCl
Punto di ebollizione: 1382 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 614 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5 - 9
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test