Stampa…
Litio cloruro ≥98%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
25009.236EA 145 EUR
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Litio cloruro ≥98%, purificato
Litio cloruro
Formula: LiCl
Peso molecolare: 42,39 g/mol
Punto di ebollizione: 1382 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 614 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %