Stampa…
Litio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
1.05679.0100EA 214 EUR
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
Litio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Litio cloruro
Formula: LiCl
Peso molecolare: 42.39 g/mol
Punto di ebollizione: 1382
Punto di fusione: 614
Densità: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Visualizza i codici
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 614 °C
Molar Mass 42.39 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 1360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (547 °C)
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)