Stampa…
Litio cloruro ≥99% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0416-100GEA 88.9 EUR
0416-100G 0416-500G
Litio cloruro ≥99% per biotecnologie
Litio cloruro
Formula: LiCl
Peso molecolare: 42.39 g/mol
Punto di ebollizione: 1382
Punto di fusione: 614 °C
Densità: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Visualizza i codici
Insolubili ≤0.01%
Ferro ≤10 ppm
Purezza >99%