Stampa…
Litio cloruro, anidro 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10531.0E A10531.22 A10531.36
A10531.0EEA 583 EUR
A10531.0E A10531.22 A10531.36
Litio cloruro, anidro 98+%
Litio cloruro
Purity: 98+% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formula: LiCl
Peso molecolare: 42.39 g/mol
Punto di ebollizione: 1325…1360 °C
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 2.068
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528