Litio cloruro ≥99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99% min
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Granular
Density: 2.068
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Solubility: Very soluble in water, alcohol, ether, pyridine, and nitrobenzene
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
In air-conditioning, welding and soldering flux, dry batteries, heat-exchange media, salt baths, and desiccants
Formula:
LiCl Peso molecolare: 42.39 g/mol Punto di ebollizione: 1325…1360 °C Punto di fusione: 605 °C Densità: 2.068 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS Number: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |