Stampa…
Litio cloruro monoidrato ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
22151.14 22151.22
22151.14EA 154 EUR
22151.14 22151.22
Litio cloruro monoidrato ≥99.95% (metals basis)
Litio cloruro monoidrato
Purity: 99.95% CAS No.: 16712-20-2 Molecular Formula: LiCl.H2O Formula Weight: 60.41 (42.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.78 Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formula: ClLi·1H₂O
Punto di ebollizione: 1382 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >98 °C (-H₂O)
Densità: 1,78
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149764
CAS Number: 16712-20-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528