Litio cloruro 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
LiCl Punto di ebollizione: 1382 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 605 °C Densità: 2,06 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS Number: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥99 % |
Loss on drying | ≤1.0 % (1 g, 105°C, 2 hrs) |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Barium (Ba) | ≤30 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤2000 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤20 ppm |
Titrable base | ≤0.008 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.01 % |